905194
10-Ethyl-3,7,8-trimethyl-benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
≥95%
Sinonimo/i:
Flavin photocatalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Photocatalysis
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
290 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=NC2=CC(C)=C(C)C=C2N(CC)C1=N3)N(C)C3=O
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)