Key Documents
930857
Sigma-Aldrich
Ni(bpy)Cl2
Sinonimo/i:
[Bipyridine]nickel(II) dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8Cl2N2Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.78
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[Ni]1([N]2=CC=CC=C2C3=CC=CC=[N]31)Cl
Applicazioni
Ni(bpy)Cl2 is a nickel catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Alexis L Gabbey et al.
Organic letters, 24(17), 3173-3178 (2022-04-27)
The transition-metal-catalyzed α-arylation of secondary amides remains a synthetic challenge due to the presence of a free N-H bond. We report a strategy to synthesize secondary α-aryl amides via a Ni-catalyzed reductive arylation of redox-active N-hydroxyphthalimide (NHP) esters of malonic