917982
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride
≥95%
Sinonimo/i:
(NiCl2(py)4
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
InChI
1S/4C5H10N.2ClH.Ni/c4*1-2-4-6-5-3-1;;;/h4*1-5H2;2*1H;/q4*-1;;;+6/p-2
UOXIEMDYDIZJAZ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
917982-5G | 4061842664146 |
917982-1G | 4061842664139 |