Key Documents
902993
Sigma-Aldrich
(BPhen)Ni(OAc)2.xH2O
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H22N2NiO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.18
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
O=C(O[Ni]OC(C)=O)C.C1(C2=CC=CC=C2)=CC=NC3=C1C=CC4=C3N=CC=C4C5=CC=CC=C5
Applicazioni
Catalyst for cross couplings via C-N bond activation
Avvertenza
Store under N2 atmosphere
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Corey H Basch et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(15), 5313-5316 (2017-04-01)
We developed a strategy to harness alkyl amines as alkylating agents via C-N bond activation. This Suzuki-Miyaura cross coupling of alkylpyridinium salts, readily formed from primary amines, is the first example of a metal-catalyzed cross coupling via C-N bond activation