198269
Erythrosin B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
Sinonimo/i:
Erythrosin extra bluish, 2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
About This Item
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, ≥85%
Colore
dark red
pH
6.4 (30.3 °C)
Punto di fusione
315 °C
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear
Densità
0.625 — 0.731 g/cm3 at 30.1 °C (86.2 °F)
λmax
525 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥13000 at 308-312 nm
≥32000 at 259-263 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
359.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
182 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
fluorescence lifetime