12060
Benzalconio cloruro
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Sinonimo/i:
Alchildimetilbenzilammonio cloruro
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Stato
semisolid
Composizione
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
Impurezze
≤10% water
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Modifier for montmorillonite clay, enabling the synthesis of eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalysts for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles
- Precursor for the synthesis of alkaline ionic liquids, which have been employed as supported ionic liquid catalysts (SILCAs)
- Catalyst in the synthesis of functionalized quinoxalines in water
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)