Documenti fondamentali
13371
Sigma-Aldrich
Benzyldimethyldecylammonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
Benzyldecyldimethylammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.93
Beilstein:
3578562
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
powder
Punto di fusione
50-60 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Benzyldimethyldecylammonium chloride, also known as BAC-C10, is commonly used as a cationic surfactant.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Niels van Boxtel et al.
Journal of chromatography. A, 1476, 105-113 (2016-11-26)
The analysis of quaternary ammonium salts (QAS) using GC is often performed by "in injector" pyrolysis to create volatile degradation products for quantification purposes. Besides the risk of severe system contamination, the application of this approach on aqueous samples is