199168
Trimethylphenylammonium chloride
≥98%
Sinonimo/i:
Phenyltrimethylammonium chloride
Saggio
≥98%
Stato
solid
Punto di fusione
246-248 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
327.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
164 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?