Key Documents
8.14363
Sigma-Aldrich
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
287-089-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
>250 °C (Dust)
pH
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
73 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
250 g/L
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C