63249
Benzalkonium chloride solution
≥50% (via Cl), 50% in H2O
Sinonimo/i:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
≥50% (via Cl)
50% in H2O
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A cationic surfactant in chemical polymerization reactions.
- A phase-transfer catalyst for the quantitative determination of sulfide in the whole blood sample by extractive alkylation technique using GC-MS.
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?