20280-U
Florisil® Inorganic Sorbent
60-100 mesh, coarse powder
Sinonimo/i:
Magnesio silicato, Magnesio silicato attivato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Florisil®, 60-100 mesh, coarse powder
Stato
coarse powder
Confezionamento
jar of 454 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
289 m2/g
Matrice
Magnesium silicate hydrate
Gruppo funzionale matrice
magnesium silicate hydrate
Dimensione particelle
149-250 μm
60-100 mesh
Dimensione pori
60 Å mean pore size
Compatibilità
suitable for (Changes of Official Methods of Analysis, JAOAC, Chapter 24, 208(h), Vol. 49, p 233, 1966.)
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Florisil was used as column packing material in column chromatography.
- Florisil was used as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography and adsorption column chromatography.
- Florisil was used in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?