220736
Florisil®
100-200 mesh
Sinonimo/i:
Magnesio silicato, Magnesio silicato attivato
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Dimensione particelle
100-200 mesh
Temp. transizione
transition temp 650 °C (activation temperature)
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali