525227
Celpure® P1000
meets USP/NF testing specifications
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, flux-calcined, Filter agent
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets USP/NF testing specifications
Forma fisica
powder
Attività specifica
≤1 EU/g (endotoxin)
Composizione
SiO2, 98%
Parametri
1.000 (Permeability(Darcy))
Impurezze
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
≤4 ppm EtOH/citric acid solubles
≤50 mg non-siliceous content
Dimensione particelle
1.0-2.0 mm
Cationi in tracce
As: ≤10 ppm (leachable)
Fe: ≤5 ppm (acid soluble)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Journal of cellular and molecular medicine (2015).