Documenti fondamentali
85665
Sigma-Aldrich
Standard Super Cel® fine
filter aid, calcined
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41104900
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
Stato
powder
Qualità
calcined
Composizione
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 1.1%
SiO2, 91.1%
Perdita
≤1.0% loss on ignition, 900 °C
Mediana della dimens. particellare
14 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Standard Super Cel is a registered trademark of Celite Corp.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Celite® 545 AW reagent grade
Supelco
20199-U
Celite® 545 AW
Filter agent Celite® 545
Sigma-Aldrich
419931
Filter agent
Celpure® P100 meets USP/NF testing specifications
Sigma-Aldrich
526266
Celpure® P100
Celite® 545 filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined
Sigma-Aldrich
22140
Celite® 545