20199-U
Celite® 545 AW Inorganic Adsorbent
reagent grade, 550 mesh, acid washed
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, flux-calcined, Celite® Filter Aid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Celite® 545 AW, reagent grade
Grado
reagent grade
agenzia
suitable for EPA 1613
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 454 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
2-3.5 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
26 μm
Dimensione pori
170000 Å mean pore size
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Celite® 545 AW was used as stationary phase in purification of fagopyritols using preparative chromatography.
- Celite® 545 AW was used as packing material for fractionating procedure and the fractions were analysed using GC-ECD, GC/ECNI-MS and IC-MS/MS.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?