22152
Celite® 512 medium
filter aid, calcined
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Qualità
calcined
Composizione
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.6%
Fe2O3, 1.1%
Na2O + K2O, 1.1%
SiO2, 91.5%
Mediana della dimens. particellare
16.4 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?