Documenti fondamentali
04396
Supelco
Kieselguhr
calcined, purified
Sinonimo/i:
Infusorial earth
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Grado
reagent grade
Forma fisica
powder
Qualità
calcined, purified
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
2-3.5 m2/g
Impurezze
≤1% HCl-soluble matter
Perdita
≤1% loss on ignition
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
125 μm
Dimensione pori
170000 Å mean pore size
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤500 mg/kg
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Celpure® P100 meets USP/NF testing specifications
Sigma-Aldrich
526266
Celpure® P100
Acido cloridrico for 1000 ml, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol®
Supelco
1.09971
Acido cloridrico
Celite® 281 Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Supelco
1.02686
Celite® 281