22142
Celite® 577 fine
filter aid, calcined
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Qualità
calcined
Composizione
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.6%
Fe2O3, 1.1%
Na2O + K2O, 1.2%
SiO2, 91.5%
Perdita
≤2.0% loss on ignition, 900 °C
Dimensione particelle
≤40.0 μm (81% (acc. to Cilas))
pH
<7.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects