613560
TMPyP4
≥90% (TLC), solid, telomerase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
TMPyP4, meso-5,10,15,20-Tetrakis-(N-methyl-4-pyridyl)porphine, Tetratosylate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TMPyP4, A potent inhibitor of human telomerase (IC₅₀ = 6.5 µM).
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
purple
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C44H37N8.4C7H8O3S/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;4*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+3;;;;/p-3
AKZFRMNXBLFDNN-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Altre note
Izbicka, E., et al. 1999. Cancer Res. 59, 639.
Anantha, N.V., et al. 1998. Biochemistry 37, 2709.
Arthanari, H., et al. 1998. Nucleic Acids Res. 26, 3724.
Wheelhouse, R.T., et al. 1998. J. Am. Chem. Soc. 120, 3261.
WGK 3