56678
Hyflo® Super Cel®
filter aid, flux calcined, treated with sodium carbonate
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Qualità
flux calcined
treated with sodium carbonate
Composizione
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.5%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.6%
Perdita
~0.2% loss on ignition, 900 °C
Mediana della dimens. particellare
18 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)