BP620
Felbinac
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Biphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
felbinac
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
159-160 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)