Key Documents
1.02688
Supelco
Celite® Hyflo Supercel Diatomaceous Earth
Celite® Hyflo Supercel. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Sinonimo/i:
Celite® Hyflo Supercel
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101527
Numero indice EU:
272-489-0
NACRES:
NB.21
product name
Celite® Hyflo Supercel, Celite® Hyflo Supercel. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>450 °C
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Note legali
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Celite&#174; R566
Supelco
64843
Celite® R566
Filter agent Celite&#174; 545
Sigma-Aldrich
419931
Filter agent
Supelco
Supelco
1.07910
Kieselguhr
Celpure&#174; P300 meets USP/NF testing specifications
Sigma-Aldrich
525243
Celpure® P300
Celpure&#174; P65 meets USP/NF testing specifications
Sigma-Aldrich
525235
Celpure® P65