248940
(S)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
97%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate, (S)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +595°, c = 1.35 in methanol
Gruppo funzionale
phosphate
Stringa SMILE
OP1(=O)Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.