SML1583
Roseoflavin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Demethyl-8-(dimethylamino)-riboflavin, 8-Dimethylaminoriboflavin
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
faint red to very dark brown-red
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H23N5O6/c1-8-4-9-11(5-10(8)22(2)3)23(6-12(25)15(27)13(26)7-24)16-14(19-9)17(28)21-18(29)20-16/h4-5,12-13,15,24-27H,6-7H2,1-3H3,(H,21,28,29)
IGQLDUYTWDABFK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)