Documenti fondamentali
555682
Millipore
Riboflavin
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Sinonimo/i:
Riboflavin, Vitamin B₂
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8200
Saggio
99.0-101.0% (UV)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -135.0 to -155.0°, c = 0.5% in 0.05 M NaOH (dry basis)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Impurezze
Lumiflavine, complies
Colore
yellow-orange
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Kumar, C.K., et al. 1998. Am. J. Physiol.274, F104.
Christensen, H.N. 1993. Nutr. Rev. 51, 149.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1