Documenti fondamentali
11667289001
Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
anionic, electrophoresis grade
Sinonimo/i:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Sodium lauryl sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H25NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Saggio
≥97% (GC)
Stato
powder
PM
288.38 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 kg
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Solubilità
H2O: soluble (clear solution (100 mg/ml in H2O))
Assorbimento
≤0.1 at 280 nm in water at 30 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Pure quality, particularly suited for SDS-gel electrophoresis.
Applicazioni
Suitable in most routine electrophoretic applications as a denaturing agent for proteins.
Qualità
Purity: ≥99.5 alkyl sulfate, ≥97% dodecyl sulfate (GC)
Contaminants: ≤5 ppm Pb (AA), ≤0.5% Cl (AA)
C12 fatty acids: >97% (after saponification)
Ease of removal*: –
Critical micellar concentration: 8.3 mM at +25°C
Formula: C12H25NaSO4
Nota sulla preparazione
Working concentration: > 10 mg detergent per mg protein
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)