Key Documents
8.06912
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
212-263-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Indice di rifrazione
n25/589 1.5136
Punto di fusione
24-27 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 30 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C