Key Documents
604119
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
ICH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C](=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
JDNTWHVOXJZDSN-VQEHIDDOSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)