V659
Valerophenone
99%
Sinonimo/i:
Butyl phenyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5143 (lit.)
P. eboll.
244-245 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup