Q25120
QAE Sephadex® A-25 chloride form
Sinonimo/i:
Diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl Sephadex®
About This Item
Prodotti consigliati
Dimensioni delle microsfere
40-125 μm (dry)
Livello qualitativo
Dimensione pori
~30,000 Da exclusion limit
pH di lavoro
2-10
Capacità
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
Compatibilità
mode of use strong anion exchange chromatography
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3