GE17-0230-01
SP-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0230-01, pack of 100 g
Sinonimo/i:
Affinity Gel, Sephadex C-25
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
autoclavable (30 min at 121oC in 0.1M sodium chloride)
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0230-01
Matrice
cross-linked dextran base material (Sephadex)
Gruppo funzionale matrice
sulphopropyl functional group
Dimensione particelle
40-100 μm (dry)
pH di lavoro
2-13
Capacità
2-2.6 mmol/g ion exchange capacity
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.