G2580
Sephadex® G-25
Fine
tecniche
buffer exchange: suitable
Gruppo funzionale matrice
phase
Rigonfiamento
1 g swells to 4-6 mL
Dimensioni delle microsfere
20-80 μm
applicazioni
life science and biopharma
Compatibilità
Cytiva
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
Descrizione generale
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,000 - 5,000
Dextrans: 100 - 5,000
Applicazioni
Altre note
G2580-500G′s updated product number is GE17-0032-02
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3