T3203
p-Terphenyl
≥99.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,4-Diphenylbenzene, PT, PTP
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.95 (vs air)
Saggio
≥99.5% (HPLC)
P. ebollizione
389 °C (lit.)
Punto di fusione
212-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
207 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?