D210404
2,5-Diphenyloxazole
99%, suitable for scintillation
Sinonimo/i:
DPO, PPO
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
λmax
303 nm
Compatibilità
suitable for scintillation
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-16-15(17-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
386.6 - 393.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
197 - 201 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D210404-100G | 4061833561577 |
D210404-25G | 4061833561584 |
D210404-500G | 4061833561591 |
D210404-5G |