Key Documents
415812
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
98%
Sinonimo/i:
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. eboll.
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3