Documenti fondamentali
567663
Sigma-Aldrich
Ethyl cis-(β-cyano)acrylate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl (Z )-3-cyano-2-propenoate, Ethyl cis -β-cyanoacrylate, Ethyl cis-β-cyanoacrylate, Ethyl cis-3-cyanoacrylate
About This Item
Formula condensata:
NCCH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4530 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(C#N)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
AMQZZSZCLSVKLO-ARJAWSKDSA-N
Applicazioni
Ethyl cis-β-cyanoacrylate behaves as a dienophile in the synthesis of indeno[2,1-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole lactam regioisomers via Diels-Alder reaction.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of indeno [2, 1?a] pyrrolo [3, 4?c] carbazole lactam regioisomers using ethyl cis???cyanoacrylate as a dienophile and lactam precursor.
Hudkins RL and Park CH
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(1), 135-142 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
567663-1G4061837408441
567663-5G