154210
(R)-(−)-Mandelic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Descrizione generale
(R)-(−)-Mandelic acid is a carboxylic acid used as a starting material to synthesize antibiotics, antitumor agents, and antiobesity drugs.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1