727075
(R)-(−)-Mandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by BASF
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
99%
Forma fisica
crystals
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a chiral acid in the separation of diastereomeric salts for the synthesis of chiral pyridoindole based building block.
- In the study of chiral acid selectivity of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) based chiral conducting polymers.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>374.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 190 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)