Documenti
C68105
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-phenylpropane
99%
Sinonimo/i:
(3-Chloro-1-propyl)benzene, 3-Phenylpropyl chloride, Hydrocinnamyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.64
Beilstein:
507635
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. eboll.
219 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Xinguang Zhou et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 125-131 (2015-07-25)
Concentration of blood catecholamines (CAs) is linked to a host of cardiovascular diseases, including hypertension and stenocardia. The matrix interferences and low concentration require tedious sample pretreatment methods before quantitative analysis by the gold standard method of high-performance liquid chromatography-electrochemical