442610-M
Malate Dehydrogenase, Porcine Heart
Native malate dehydrogenase from porcine heart. Catalyzes the oxidation of L-malate to oxaloacetate in the presence of NAD+. Note: 1 KU = 1000 units.
Sinonimo/i:
Malate Dehydrogenase, Porcine Heart, MDH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine heart
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥100 units/mg dry wt.
≥1000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.0015% GPT
≤0.01% GOT
≤0.01% LDH
pI
6.1 - 6.4
Solubilità
0.1 M phosphate buffer: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
WGK 3