I1877
Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
Sinonimo/i:
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine heart
Livello qualitativo
Tipo
Type I
Forma fisica
solid
Attività specifica
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3