Key Documents
I16005
Sigma-Aldrich
Isocitric acid lactone
97%
Sinonimo/i:
DL-2-Oxotetrahydrofuran-4,5-dicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.11
Beilstein:
174242
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
162-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1CC(=O)OC1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
UKZDIMBDWHZXOK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yuehong Zhang et al.
Journal of AOAC International, 101(6), 1741-1751 (2018-06-30)
Background: There are a substantial number of papers in the scientific literature reporting on the chemical composition of the Aloe vera plant. None of these investigations are truly comprehensive nor address the differences in composition that occur through processing variations