122750
trans-Aconitic acid
98%
Sinonimo/i:
trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Descrizione generale
trans-Aconitic acid is an antioxidant used in food and cosmetics preparation and also used as a plasticizer in the polymer industry.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3