PHR3875
Isocitric Acid Trisodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)