PHR1042
Prednisone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-cortisone, 17α,21-diidrossi-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Diidrocortisone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 553
traceable to Ph. Eur. P2900000
traceable to USP 1559006
Famiglia di API
prednisone
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
236-238 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?