Documenti fondamentali
BP553
Prednisone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-cortisone, 17α,21-diidrossi-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Diidrocortisone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.43
Beilstein:
2065301
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prednisone
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
236-238 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Prednisone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Methylprednisolone Acetate Injection
  • Confezionamento
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Consigli di prudenza
    Classi di pericolo
    STOT RE 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 2
    1 of 2
    Lapatinib ≥98% (HPLC)
    Sigma-Aldrich
    SML2259
    Lapatinib
    Prednisolone ≥99%
    Sigma-Aldrich
    P6004
    Prednisolone