Documenti fondamentali
1559006
USP
Prednisone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-cortisone, 17α,21-diidrossi-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Diidrocortisone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.43
Beilstein:
2065301
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prednisone
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
236-238 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Prednisone standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per preparare le soluzioni standard, le soluzioni madre standard e le soluzioni standard interne per saggi e test delle prestazioni come descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Prednisone
  • Prednisone compresse
  • Prednisone soluzione orale
  • Idrocortisone compresse
Risultati analitici
Questi prodotti sono esclusivamente per test e saggi. Non sono destinati alla somministrazione a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare o curare malattie di nessun genere.​
Altre note
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Prednisolone acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1556008
Prednisolone acetate
Prednisolone ≥99%
Sigma-Aldrich
P6004
Prednisolone
Prednisolone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2700000
Prednisolone
Simvastatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612700
Simvastatin
Hydrocortisone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1316004
Hydrocortisone
Propilparabene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1577008
Propilparabene
Saccarosio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623637
Saccarosio
Prednisone Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(1), 3671-3671 (2020)
Florentien D O de Steenwinkel et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(7), 1705-1711 (2014-03-01)
Active rheumatoid arthritis (RA) during pregnancy and the presence of rheumatoid factor (RF) or anti-citrullinated protein antibodies (ACPAs) are associated with lower birth weight of the child. Moreover, treatment of the mothers with prednisone may shorten the gestational age at
O Teuffel et al.
Leukemia, 25(8), 1232-1238 (2011-04-30)
This systematic review and meta-analysis compared the efficacy and toxicity of dexamethasone (DEX) versus prednisone (PRED) for induction therapy in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). We searched biomedical literature databases and conference proceedings for randomized controlled trials comparing DEX and
Ronald de Wit
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 41(4), 502-507 (2005-03-02)
Until now, the use of systemic chemotherapy for advanced androgen-independent prostate cancer has had very little to offer to patients. However, in 2004, two large randomised trials investigating docetaxel vs. mitoxantrone have both demonstrated survival improvements, and, in one of
Karim Fizazi et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 33(7), 723-731 (2015-01-28)
Orteronel (TAK-700) is an investigational, nonsteroidal, reversible, selective 17,20-lyase inhibitor. This study examined orteronel in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer that progressed after docetaxel therapy. In our study, 1,099 men were randomly assigned in a 2:1 schedule to receive