D6518
Diethylenetriaminepentaacetic acid
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
(Carboxymethylimino)bis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, N,N-Bis(2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl)glycine, DETAPAC, DTPA, Penta(carboxymethyl)diethylenetriamine, Pentetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Stato
powder
Punto di fusione
219-220 °C (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- for cofilin activity assay
- to determine the specificity of superoxide in the transverse aortic constriction (TAC) hearts
- for Europium bead-based detection assays
- to detect reduced (S- active) or irreversibly oxidized (SO3H inactive) tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 (SHP-1) in thymocytes
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?