G7877
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi
Type VII, ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein
Sinonimo/i:
G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bakers yeast
Livello qualitativo
Tipo
Type VII
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥200 units/mg protein
PM
128 kDa
tecniche
cell based assay: suitable
Solubilità
water: soluble
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolli
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)