10165875001
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
from Leuconostoc mesenteroides
Sinonimo/i:
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Livello qualitativo
Stato
solution
suspension
Attività specifica
~550 units/mg protein (At 25 °C (650 U/mg at 30 °C) with glucose-6-P and NAD as the substrates.)
PM
dimer 110 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mL (1,000 U)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
≥0.1-1.0 % (w/w)
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
pH ottimale
7.0-8.5(maximal activity at 7.8)
Solubilità
water: miscible
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Attività estranea
6-PGDH <0.001%
CK <0.001%
GR <0.01%
HK <0.05%
NADH oxidase <0.02%
PGI <0.01%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
LG6P-DH does not react with fructose-6-phosphate, fructose-1,6-biphosphate, glucose-1-phosphate or ribose-1-phosphate. LG6P-DG will oxidize 2-deoxy-glucose-6-phosphate with NADP, but not with NAD as coenzyme. There is a slow reaction with D-glucose.
Heat inactivation: The ammonium sulfate suspension is not inactivated when heated to temperatures ≤ 50 °C for 10 minutes. At temperatures > 60 °C the enzyme is rapidly inactivated.
Applicazioni
Qualità
Definizione di unità
Unit Definition: One unit (U) LG6P-DH oxidizes 1 mol of glucose-6-phosphate and reduces 1 mol of NAD in 1 minute at +25 °C and pH 7.8.
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?